Przejdź do
A1052
Koniugat antygliadyna(pszenica) - peroksydaza
fractionated antiserum, PBS solution
Synonim(y):
Anti-Gliadin (Wheat)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ELISA (d)
Citations:
4
3450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
PBS solution
species reactivity
oats, rye, soy, barley, wheat
should not react with
rice, potato
technique(s)
direct ELISA: 1:1,000, dot blot: 1:500, immunoblotting: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Gliadyna to klasa zawierających glutaminę, rozpuszczalnych w alkoholu białek, które można oddzielić od glutenu pszenicy i żyta, znanych jako prolaminy.
Immunogen
native and heat-treated wheat gliadin
Application
Królicze przeciwciało antygliadynowe (pszeniczne) z koniugatem peroksydazy może być stosowane do immunoblotu i ELISA (1:1000).
Biochem/physiol Actions
Białka gliadyny są związane ze szkodliwymi skutkami celiakii i enteropatii wrażliwej na gluten u ludzi, powodując charakterystyczne zmiany w błonie śluzowej jelita cienkiego. W takich przypadkach zwykle zaleca się ścisłe przestrzeganie diety bezglutenowej.
Gliadin is a class of glutamine containing, alcohol soluble proteins separable from wheat and rye glutens known as the prolamins. These proteins are associated with the harmful effects of celiac disease and gluten sensitive enteropathy in humans, causing characteristic changes in the small intestinal mucosa. In such cases, strict compliance to a gluten-free diet is usually recommended.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 0,05% MIT
Preparation Note
Przygotowane dwuetapową metodą glutaraldehydową opisaną przez Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9144SAB4200864A7340
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
antibody form
fractionated antiserum
antibody form
fractionated antiserum
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
rabbit
technique(s)
direct ELISA: 1:1,000, immunoblotting: suitable, dot blot: 1:500
technique(s)
dot blot: 1:1,500, indirect ELISA: 1:5,000
technique(s)
ELISA: 0.12-0.06 μg/mL using wheat gliadin (Sigma #G3375), immunoblotting: 1-2 μg/mL using wheat gliadin (Sigma #G3375)
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000, western blot: 1:10,000 using lysates of Escherichia coli induced to express recombinant GST
form
PBS solution
form
buffered aqueous solution
form
-
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of the applicability of two different immunoassays for the detection of wheat gluten in baby foods.
Avila, C., & Quesada, A. R.
Biochemistry and Molecular Biology Education, 28(5), 261-264 (2000)
W Weiss et al.
Electrophoresis, 14(8), 805-816 (1993-08-01)
In order to identify and characterize the wheat grain allergens involved in bakers' asthma, proteins were sequentially extracted from whole-meal flour. The polypeptide composition of the individual solubility fractions (albumin/globulin, gliadin and glutenin) was analyzed by sodium dodecyl sulfate-gel electrophoresis
Celiac Disease: celiac sprue, gluten-sensitive enteropathy
Gheller-Rigoni AI, et al.
Clinical Medicint and Research, 2(1), 71-72 (2004)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A1052-.5ML04061835804818
A1052-1ML04061833334720