Przejdź do
A0966
4-Amino-1,8-naphthalimide
solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-110-1
MDL number:
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Amino-1,8-naphthalimide,
form
solid
Quality Level
mp
360 °C
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H8N2O2/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(15)14-12(8)16/h1-5H,13H2,(H,14,15,16)
InChI key
SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Amino-1,8-naphthalimide sensitizes cells to radiation-induced cell damage and enhances the cytotoxicity of 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6768588741487678
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
360 °C
mp
-
mp
38-41 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Banasik et al.
The Journal of biological chemistry, 267(3), 1569-1575 (1992-01-25)
Two classes of enzymes, poly(ADP-ribose) synthetase and mono(ADP-ribosyl)transferases, catalyze covalent attachment of multiple or single residues, respectively, of the ADP-ribose moiety of NAD+ to various proteins. In order to find good inhibitors of poly(ADP-ribose) synthetase free of side actions and
A Schlicker et al.
International journal of radiation biology, 75(1), 91-100 (1999-02-11)
Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP; EC 2.4.2.30) is a chromatin-bound enzyme which is known to regulate chromatin structure by poly(ADP-ribosyl)ation of nuclear proteins, to facilitate DNA base excision repair, and to contribute to cellular recovery following DNA damage. Because inhibitors of PARP
Marco A Alcala et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 7(3), 249-258 (2010-10-16)
Surgery is currently the best approach for treating either primary or metastatic hepatic malignancies. Because only 20% of hepatic cancers are operable in patients, several types of regional therapy (RT) are emerging as alternate treatment modalities. However, RTs can have
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A0966-20MG04061833334638