Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H20N5O10Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.35
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Other Notes
Glucuronide metabolite of 3′-azido-3′-deoxythymidine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Garland et al.
Pediatric research, 44(1), 47-53 (1998-07-17)
Zidovudine (azidothymidine, AZT) is used in pregnancy to reduce mother to infant transmission of HIV. Understanding the disposition of AZT in the fetus is necessary to optimize therapeutic regimens directed toward the fetus. Recent studies in primates found similar steady-state
T Okuda et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 726(1-2), 225-236 (1999-05-29)
A complete two-dimensional separation technique for the determination of acidic compounds in plasma was developed by using column-switching reversed-phase liquid chromatography. This technique was based on solute peak enrichment at the top of the second column during heart-cutting and an