Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 861,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
571,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:3,000 using IgG, IgA, IgM, western blot: 1:50 dilution
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity - | species reactivity mouse |
| technique(s) direct ELISA: 1:3,000 using IgG, IgA, IgM, western blot: 1:50 dilution | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000 |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?