Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł 920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
920,00 zł
Cena katalogowa1840,00 złZaoszczędź 50%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 533-539 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Rho6G NHS ester is a new rhodamine dye, based on the well-known laser dye Rhodamine 6G. The new label is functionalized for coupling to biomolecules such as DNA, RNA or proteins. Atto Rho6G NHS ester shows strong absorption, extraordinary high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, and very little triplet formation.
After coupling to a substrate Atto Rho6G NHS ester carries a net electric charge of +1.
The label is moderately hydrophilic.
find more information here
After coupling to a substrate Atto Rho6G NHS ester carries a net electric charge of +1.
The label is moderately hydrophilic.
find more information here
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥90% (HPLC) | assay 90.0% (HPLC) | assay - | assay 90% (Coupling efficiency with benzylamine, HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W267104-10KG-K | 04061837800443 |
| W267104-100G-K | 04061837515880 |
| W267112-1KG-K | 04061838093387 |
| W267112-SAMPLE-K | 04061838191953 |
| W267104-1KG-K | 04061837800450 |
| W267104-SAMPLE-K | 04061837515897 |
| W267112-100G-K | 04061838180735 |
| 302880-25G | 04061826666104 |
| 302880-100G | 04061826666098 |
| 41340-1ML | 04061832081687 |
| 93516-1MG | 04061823370233 |