Przejdź do
934B
PBS IHC Wash Buffer + TWEEN® 20
20X PBS, 1% Tween® 20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Produkt 934B nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
form
buffered aqueous solution
packaging
pkg of 1 L 20x (934B-09), pkg of 200 mL 20x (934B-06)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
ambient
General description
Phosphate Buffered Immunohistochemistry wash buffer plus TWEEN 20 is a 20X concentrated solution that is employed to rinse reagents off slides and to provide a medium for short-term storage of immunohistochemistry specimens between application of reagents.
Physical form
Solution containing PBS buffer and TWEEN 20
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
934B-060841683105206
934B-090841683105190
Questions
  1. What is the Tween 20 concentration in this product?
    1 answer
    1. The concentration of the Tween 20 in this product is 1%.