Przejdź do
91963
Cytotoxicity detection kit
100 tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41116133
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
usage
100 tests
storage temp.
−20°C
General description
Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST is a kit for determination of cytotoxicity by measuring a lactate dehydrogenase (LDH) activity released from damaged cells. LDH is a stable cytoplasmic enzyme present in all types of cells and released into the cell culture medium through damaged plasma membrane. Since Cytotoxicity LDH Assay kit-WST neither reflects the activity of living cells nor is harmful to cells, cytotoxicity can be measured with living cells (homogeneous assay). In addition, it is possible to perform a non-homogeneous assay by using the cell culture supernatant.
After preparation the Working Solution is stable under refrigerated conditions and can readily be used for up to six months.
Features and Benefits
  • Colorimetric assay system
  • Utilize for both homo- and non-homogeneous assays
  • Can be used with and without transferring supernatant
  • Stable Working Solution (6 months at 0°C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TOX7APFQIA113
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
100 tests
usage
 kit sufficient for 500 tests
usage
 kit sufficient for 300 reactions (200 μl reactions)
usage
sufficient for 100 tests
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Zhenling Ma et al.
Bioscience reports, 41(1) (2021-01-05)
The excessive and inappropriate production of reactive oxygen species (ROS) can cause oxidative stress and is implicated in the pathogenesis of lung cancer. Cyclophilin A (CypA), a member of the immunophilin family, is secreted in response to ROS. To determine
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91963-1KT04061835535729