Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
15 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 15 mg/mL | concentration 15 mg/mL | concentration 7.0 mg/mL | concentration 4 mg/mL |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C52276-1G | 04061826004791 |
| C52276-10G | 04061832691169 |
| 917-10ML | 04061838203595 |