Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 994,00 zł |
Informacje o tej pozycji
994,00 zł
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
8 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 8 mg/mL | concentration 4 mg/mL | concentration 12.5 mg/mL | concentration 12.5 mg/mL |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
143-24-8
143-24-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 911-10ML | 04061838203540 |