Przejdź do
90938
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 100 μm
Synonim(y):
Polystyrene blue microbeads (100 μm), Latex-coated polystyrene beads (100 μm), Latex beads from PS, dark blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.25
MDL number:
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
suspension (aqueous)
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
particle size
100 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Ideal to measure particle size distribution (PSD) of test samples.
The accurate diameter of 100 μm is determined by methods described by the National Institute of Standards and Technology (NIST, USA), such as:
  • Transmission electron microscopy
  • Scanning electron microscopy
  • Optical microscopy
  • COULTER COUNTER particle size analyzer with HDF system.
The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
Application
Used to calibrate the equipment particle size.
Also used as a test sample to characterize a lensfree imaging system.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
554635933684135
particle size
100 μm
particle size
10 μm
particle size
100 μm std dev ≤2 μm
particle size
30 μm std dev <0.4 μm, coeff var <1%
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
mp
240 °C
mp
240 °C
mp
-
mp
-
bp
30-80 °C
bp
30-80 °C
bp
-
bp
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabrication of a Multiple Heater-Sensor Platform for Cell Temperature Monitoring
Chemosphere, 1-4 (2020)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90938-10ML-F04061837793530
90938-5ML-F04061837793547