Przejdź do
90768
Micro particles based on polystyrene
size: 150 μm
Synonim(y):
Latex beads from PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
150 μm std dev <4.5 μm
density
1.05 g/cm3
Application
Micro particles based on polystyrene has been used in increments to simulate nucleation events for crystallization.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
194295067572986
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
150 μm std dev <4.5 μm
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Interpretation of focused beam reflectance measurement (FBRM) data via simulated crystallization
Yu ZQ, et al.
Organic Process Research & Development, 12(4), 646-654 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90768-10ML04061838244413
90768-5ML04061838244420