Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥100 U/g
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócOther Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 10.0 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥100 U/g | specific activity ≥900 U/g | specific activity ≥300 U/g | specific activity >2 U/mg |
| form powder (or beads) | form powder (or beads) | form powder | form beads |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipase, immobilized on Immobead 150 from Candida rugosa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 89444-10G | 04061833075920 |
| 89444-50G | 04061832754451 |