Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
form
liquid
Quality Level
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 390 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 8.7
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| concentration 1 mg/mL in 10 mM HCl | concentration 3 mg/mL in H2O | concentration 3 mg/mL in 8 mM HCl | concentration 1 mg/mL in 5 mM HCl |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λex 390 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 8.7 | fluorescence λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1 | fluorescence λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5 | fluorescence λex 336 nm; λem 424 nm (in 0.1 M citrate pH 5.2) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 89357-200UL | 04061837839351 |