Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.25
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1104995
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
SMILES string
Cc1nc(cs1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C10H9NOS/c1-7-11-10(6-13-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6,12H,1H3
InChI key
HOAYTTLLVORNLA-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as enhancer for luminol chemiluminescence
Other Notes
Potent peroxidase chemiluminescence enhancer for HRP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 89283-10MG-F | 04061833647790 |