Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
Quality Segment
form
powder
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 529 nm; λem 596 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
General description
TRITC dissolves completely in DMSO at a rapid rate. And gamma globulin is unaffected to up to 30% DMSO dilution in carbonate buffer. Tetramethylrhodamine isothiocyanate doesn’t dissolve in other denaturing agents completely.[2]
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 529 nm; λem 596 nm in DMSO | fluorescence - | fluorescence λex 550 nm; λem 575 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 550 nm; λem 577 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility 1 M NH4OH: 10 mg/mL (Faint Red to Very Dark Red to Very Dark Purple solution) | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 87918-10MG | 04061833057032 |
| 87918-50MG | 04061833278390 |