Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 497,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
497,00 zł
Nazwa produktu
Taurine, BioUltra, ≥99.5% (T)
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
UHPLC: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
color
colorless to white
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.006, λ: 280 nm Amax: 0.005
application(s)
cell analysis
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form - | form - |
| technique(s) UHPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| assay ≥99.5% (T) | assay ≥99% | assay - | assay ≥98% |
| product line BioUltra | product line - | product line TraceCERT® | product line - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| impurities insoluble matter, passes filter test | impurities - | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 86329-25G | 04061833417911 |
| 86329-100G | 04061833381526 |
| 86329-500G | 04061833441299 |