Przejdź do
862
FRV-Alkaline Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use with Sigma kit 86R, for the demonstration of alkaline phosphatase in granulocytes. The procedure is often referred to as the LAP procedure.
Other Notes
Fast red violet LB base, 5 mg/mL, in hydrochloric acid, 0.4 mol/L, with stabilizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8613951916
concentration
5 mg/mL
concentration
4 mg/mL
concentration
1 g/dL in deionized water
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
expiry date on label
shelf life
Expiry date on the label.
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W A Mohler et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(22), 12423-12427 (1996-10-29)
Complementing reporter genes provide biological indicators of coincident expression of proteins in cells. We have adapted intracistronic complementation of the Escherichia coli lacZ gene for use in mammalian cells. Enzymatic activity detectable by quantitative biochemical assay, flow cytometry, or microscopy
Nathalia Dos Santos Teixeira et al.
Animal reproduction science, 225, 106669-106669 (2020-12-29)
Anesthesia is a common practice used in fish research and aquaculture. It is important to understand anesthetic effects on the animal and tissues of interest to ensure validity of data and to improve animal welfare in research and fish production
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
157139-100G04061838346254
157139-25G04061838743176
862-10ML04061838203496
NIST86204061834187080
PL862-CGA-1EA04061832876375
PL862-CG-1EA04061832876337