Przejdź do
854
Citrate Solution
pH ~3.0, 30 mM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
concentration
30 mM
pH
~3.0
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Application
For the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears. No dilution required. Add 30 ml citrate solution to 20 ml absolute acetone for preparation of fixative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
83273S5770854C
concentration
30 mM
concentration
1 M in H2O
concentration
4 % (w/v)
concentration
1.5 M
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solution
pH
~3.0
pH
7.0-8.0
pH
-
pH
2.9-3.1 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate Solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga M Selivanova et al.
Biology, 9(4) (2020-04-29)
α-Crystallin is the major protein of the eye lens and a member of the family of small heat-shock proteins. Its concentration in the human eye lens is extremely high (about 450 mg/mL). Three-dimensional structure of native α-crystallin is unknown. First
João Henrique de Oliveira Reis et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
The objective of this study was to determine the best operational conditions for obtaining red propolis extract with high antioxidant potential through supercritical fluid extraction (SFE) technology, using carbon dioxide (CO2) as the supercritical fluid and ethanol as the cosolvent.
Rita de Cássia de Souza et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-08)
Grape seeds are an important byproduct from the grape process. The objective of this work was to evaluate the effect of experimental parameters (temperature and time of pretreatment with ultrasound) to obtain grape seed oil using low pressure (Soxhlet-Sox and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
854-200ML04061838203489
791504-100ML04061838070111
791504-25ML04061838103222