Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 540 nm; λem 584 nm
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 83088-5ML-F | 04061837732737 |