Przejdź do
82553
Pterine-6-carboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-4-hydroxypteridine-6-carboxylicacid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-435-8
Beilstein/REAXYS Number:
227689
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2ncc(nc2C(=O)N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5N5O3/c8-7-11-4-3(5(13)12-7)10-2(1-9-4)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H3,8,9,11,12,13)
InChI key
QABAUCFGPWONOG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Review: Biosynthesis and metabolism of tetrahydrobiopterin and molybdopterin[1]
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M J Akhtar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 23(6), 1039-1044 (2000-11-30)
A study of the photolysis of folic acid in aqueous solution by visible radiation in the presence of riboflavin has been made. The second-order rate constants for the bimolecular interaction of folic acid and riboflavin have been determined in the
Tal Offer et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(9), 2101-2107 (2007-03-08)
The known functions of folate are to support one-carbon metabolism and to serve as photoreceptors for cryptochromes and photolyases. We demonstrate that 5-methyltetrahydrofolate (5-MTHF, the predominant folate in plasma) is also a potent, near diffusion limited, scavenger of singlet oxygen
Ilja Gasan Osojnik Črnivec et al.
Food & function, 11(2), 1467-1477 (2020-01-25)
Encapsulation provides efficient approaches to increase stability and delivery of poorly soluble bioactive components, predominantly for fortification of beverages and similar liquid-based foods. In this study, folic acid was encapsulated within conventional and emulsion-templated alginate-pectin hydrogels, proliposomes, and a combination
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
82553-100MG04061833005149