Przejdź do
82415
Prunetin
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyisoflavone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.26
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-018-5
Beilstein/REAXYS Number:
292155
MDL number:
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-13(18)15-14(7-11)21-8-12(16(15)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
KQMVAGISDHMXJJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of both cytoplasmic and mitochondrial human liver aldehyde dehydrogenases, possibly by binding at an allosteric site.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
92142D2016SMB00438
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
82415-5MG04061833005071
82415-25MG04061833005064