Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
B22.1 & B23.1, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (818M-94), vial of 0.5 mL concentrate (818M-95), bottle of 1.0 mL predilute (818M-97), vial of 1.0 mL concentrate (818M-96), bottle of 7.0 mL predilute (818M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
prostate, salivary gland
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT8(3856)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 818M-96 | 0841683144755 |
| 818M-97 | 0841683144762 |
| 818M-95 | 0841683144748 |
| 818M-94 | 0841683144731 |
| 818M-98 | 0841683144779 |