Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3000,00 zł
Cena katalogowa4000,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Hexarelin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c(C)[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C47H58N12O6/c1-27-34(33-15-7-9-17-37(33)54-27)23-41(58-44(62)35(49)22-31-25-51-26-53-31)45(63)55-28(2)43(61)57-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-32(30)36)47(65)59-39(20-29-12-4-3-5-13-29)46(64)56-38(42(50)60)18-10-11-19-48/h3-9,12-17,24-26,28,35,38-41,52,54H,10-11,18-23,48-49H2,1-2H3,(H2,50,60)(H,51,53)(H,55,63)(H,56,64)(H,57,61)(H,58,62)(H,59,65)/t28-,35-,38-,39+,40-,41+/m0/s1
InChI key
RVWNMGKSNGWLOL-GIIHNPQRSA-N
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form lyophilized solid | form solid | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color white to beige | color - | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?