Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
flakes
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
form
flakes
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 79033-100MG | 04061833607954 |