Przejdź do
78462
Micro particles based on polystyrene
size: 7 μm
Synonim(y):
Latex beads from PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
10% (solids)
particle size
7 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
194295067572986
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
particle size
7 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration of this product? What does 10% (solids) mean? weight percent (w/w) or volume percent (v/v) or weight per volume percent (w/v)?
    1 answer
    1. This product has a concentration of 10% solids. This is a wt-% or w/w specification. The density of this preparation is 1.05 g/cm3.