Przejdź do
78225
Polyethylene glycol solution
30% PEG 1500
Synonim(y):
Crystallization solution 43/Kit-No 82009
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
964,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.26
964,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PEG 1500 30% solution,
form
liquid
Quality Segment
pH
4.0±0.2 ( in neat)
density
1.05 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PEG 1500 30% solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tijana Ivanovic et al.
The EMBO journal, 27(8), 1289-1298 (2008-03-29)
Nonenveloped animal viruses must disrupt or perforate a cell membrane during entry. Recent work with reovirus has shown formation of size-selective pores in RBC membranes in concert with structural changes in capsid protein mu1. Here, we demonstrate that mu1 fragments
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
78225-10ML-F04061837839252
78225-100ML-F04061832943497