Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł 772,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-283-4
Beilstein/REAXYS Number:
1728236
MDL number:
772,50 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
QHZLMUACJMDIAE-GOSISDBHSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source plant, synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source semisynthetic |
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥85% | assay ≥99% |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?