Przejdź do
75250
Salvinorin B
≥93.0% (HPLC), κ-opioid DREADD activator, powder or crystals
Synonim(y):
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-2-(3-Furanyl)dodecahydro-9-hydroxy-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo 2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester, Divinorin B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
1462,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.43
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4335292
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Salvinorin B, ≥93.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥93.0% (HPLC)
form
powder or crystals
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)C(=O)[C@H]2[C@@]1(C)CC[C@H]3C(=O)O[C@@H](C[C@]23C)c4ccoc4
InChI
1S/C21H26O7/c1-20-6-4-12-19(25)28-15(11-5-7-27-10-11)9-21(12,2)17(20)16(23)14(22)8-13(20)18(24)26-3/h5,7,10,12-15,17,22H,4,6,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,17-,20-,21-/m0/s1
InChI key
BLTMVAIOAAGYAR-CEFSSPBYSA-N
Biochem/physiol Actions
Salvinorin B is the major deacetylated metabolite of salvinorin A, a diterpene from Salvia divinorum with reported psychotropic activity, not observed in Salvinorin B[1][2][3][4].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8071SML3483SML3615
assay
≥93.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
chloroform: soluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, ethanol: ~3 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas A Munro et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1279-1286 (2007-11-06)
Protection of salvinorin B as standard alkoxyalkyl ethers yielded highly potent kappa opioid receptor agonists. Ethoxymethyl ether 6 is among the most potent and selective kappa agonists reported to date. Fluoroethoxymethyl ether 11 is the first potent, selective fluorinated kappa
Seda Damla Hatipoglu et al.
Phytochemical analysis : PCA, 28(6), 541-549 (2017-07-20)
Salvia, an important and widely available member of Lamiaceae family. Although comparative analysis on secondary metabolites in several Salvia species from Turkey has been reported, their hallucinogenic chemicals have not been screened thoroughly. This study provides LC-MS/MS analysis of 40
Kenji Tsujikawa et al.
Forensic science international, 180(2-3), 105-109 (2008-09-05)
Two major salvinorins, salvinorin A (SalA) and salvinorin B (SalB), in three Salvia divinorum dried leaf products and nine of its "concentrated extract" products circulated in Japan were determined. These ingredients were extracted twice with acetonitrile and decolored with graphite
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
75250-5MG04061831580136
75250-1MG04061825700205