Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
241-773-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724805
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
(±)-L-Alliin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CS(=O)CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-2-3-11(10)4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-,11?/m0/s1
InChI key
XUHLIQGRKRUKPH-ITZCMCNPSA-N
Application
(±)-L-Alliin has been used in nutrient broth No. 2 (NB2) for determining the concentrations of garlic-derived products active against Clostridium jejuni.[1]
Biochem/physiol Actions
L-Alliin (S-Allyl-L-cysteine sulfoxide) is an amino acid derived from L-cysteine. S-Allyl-L-cysteine Sulfoxide (ACSO) is an anti-atherosclerotic compound with antioxidant and anti-inflammatory activities.
S-Allyl-L-cysteine ((±)-L-Alliin) (SAC) may be used to study its potential as an anti-Alzheimer′s factor. SAC has been shown to increase cell proliferation and neuroblast differentiation by increasing 5-HT(1A) and provide antioxidative benefit to neurons and synapses.
Sulfur-containing amino acid that is converted to allicin by alliinase. Allicin is cytotoxic to several mammalian cancer cell lines and can protect against tumor formation induced by various exogenous chemical carcinogens.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form - | form - | form oil |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| color white to faint beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-L-Alliin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 74264-10MG-F | 04061832888286 |