Przejdź do
73645
Trifluoroacetic acid
≥99.5%
Synonim(y):
TFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
EC Number:
200-929-3
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
742035
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (T), ≥99.5%
impurities
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
suitability
in accordance for sequence analysis test
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their