Przejdź do
72813
Oenin chloride
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Cyclamin chloride, Enin chloride, Malvidin 3-β-D-glucopyranoside, Malvidin-3-O-glucoside chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
892,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25ClO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.89
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-631-9
MDL number:
892,50 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19-,20+,21-,23-;/m1./s1
InChI key
YDIKCZBMBPOGFT-DIONPBRTSA-N
General description
Oenin chloride/malvidin-3-O-glucoside is an anthocyanin content, present at high level in Vitis vinifera young red wines. It helps in defining the colour of wine.
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin. Studied for its neuroprotective properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8972868120PHL80083
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oenin and Quercetin Copigmentation: Highlights From Density Functional Theory
Li Y, et al.
Frontiers in Chemistry, 6, 245-245 (2018)
Petros Kneknopoulos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(3), 1005-1011 (2011-01-11)
Anthocyanins and their related compounds were extracted from grape skins of Pinot noir, using 50% aqueous methanol, and purified by solid phase extraction chromatography using XAD-7 resin to obtain a pigment-rich fraction. This fraction was subjected to multilayer coil countercurrent
Alessandra Maestro et al.
Cardiovascular research, 85(1), 175-183 (2009-08-27)
Ingestion of flavonoid-rich beverages acutely affects endothelial function, causing vasodilation. This effect might be dependent on flavonoid transport into the endothelium. We investigated flavonoid uptake into vascular endothelial cells and whether this was mediated by bilitranslocase (TC 2.A.65.1.1), a bilirubin-specific
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72813-1MG-F04061832862682