Przejdź do
69057
Micro particles based on polystyrene
size: 200 nm
Synonim(y):
Latex beads from PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
200 nm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
194295067572986
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
particle size
200 nm
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69057-10ML-F04061837732508
69057-5ML-F04061832765136
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you please provide the chemical formula (or repeating unit) and the average molecular weight of the polystyrene microparticles (200nm)?
    1 answer
    1. The molecular weight for this product is not determined.
      Helpful?
  2. I am curious if latex beads from PS in 250 nm mean sizes are available or not?
    1 answer
    1. Micro particles based on polystyrene are not available in a 250 nm mean size.