Przejdź do
69025
1-Methylpyrene
suitable for fluorescence, ≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.28
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-178-8
Beilstein/REAXYS Number:
1868500
MDL number:
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 340 nm; λem 486 nm in chloroform, λex 346 nm; λem 378 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
InChI key
KBSPJIWZDWBDGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 378 nm, there are lower maxima at 398, 420 and 445 nm
Other Notes
Fluorescent probe for the determination of micellar aggregation number
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
J M Montejo et al.
Biochemistry, 31(33), 7580-7586 (1992-08-25)
The rotational motions of human fibrinogen in solution at 20 degrees C have been examined, in the 0.2-12-microseconds time range, by measuring the laser-induced dichroism of the triplet state of an erythrosin probe covalently bonded to the protein. The decay
Bernhard H Monien et al.
Chemical research in toxicology, 21(10), 2017-2025 (2008-09-16)
The alkylated polycyclic aromatic hydrocarbon 1-methylpyrene is a carcinogen in rodents and has been detected in various environmental matrices and foodstuffs. It is activated metabolically by benzylic hydroxylation to 1-hydroxymethylpyrene followed by sulfoconjugation to yield electrophilic 1-sulfooxymethylpyrene (1-SMP) that is
J M Kokontis et al.
Carcinogenesis, 14(4), 645-651 (1993-04-01)
Twenty-eight base complementary oligonucleotides were synthesized with deoxyadenosine residues modified at the N6 position with 1-methylpyrene (MP) specifically positioned 3 bp apart in opposite DNA strands. Doubly modified constructs as well as non-modified and singly modified constructs were ligated into
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69025-100MG04061832532943