Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4534154
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
powder
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)c(cc1\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2)C(C)(C)C=C
InChI
1S/C21H22O4/c1-5-21(2,3)17-12-15(20(25-4)13-19(17)24)8-11-18(23)14-6-9-16(22)10-7-14/h5-13,22,24H,1H2,2-4H3/b11-8+
InChI key
KAZSKMJFUPEHHW-DHZHZOJOSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Inhibits vegetative growth of spore-forming bacteria, B. subtilis and other food-contaminating microorganisms.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form - | form solid |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥85% (LC/MS-ELSD) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Licochalcone A
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?