Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS (buffer)
UV absorption
λ: 604-610 nm Amax
suitability
corresponds for SDS-PAGE, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 594 is a novel fluorescent label belonging to the class of Rhodamine dyes. The dye is designed for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are strong absorption, high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, excellent water solubility, and very little triplet formation. After coupling to a substrate Atto 594 carries a net electrical charge of -1.
find more information here
find more information here
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
dye-to-protein ration (molar) ≥1.5
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability corresponds for SDS-PAGE, suitable for fluorescence | suitability - | suitability corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence | suitability - |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line - | product line BioReagent | product line - |
| UV absorption λ: 604-610 nm Amax | UV absorption λ: 511-517 nm Amax | UV absorption λ: 650.0-656.0 nm Amax | UV absorption λ: 603.0-609.0 nm Amax |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 68606-1MG | 04061823369428 |