Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 673,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
EC Number:
217-870-4
Beilstein/REAXYS Number:
1724621
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 33.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
color
beige
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYSA-N
Application
D-Altrose is used as a substrate to identify, differentiate and characterize aldose isomerases such as L-fucose isomerase from Caldicellulosiruptor saccharolyticus and d-Arabinose isomerase (d-AI) from Bacillus pallidus (B. pallidus) and Klebsiella pneumoniae.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| color beige | color white to off-white | color colorless | color white to beige |
| optical activity [α]/D 33.0±2.0°, c = 0.2 in H2O | optical activity [α]20/D −48±2°, 24 hr, c = 1% in H2O | optical activity [α]20/D −92±2°, 1 hr, c = 10% in H2O | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 63963-50MG | 04061832385419 |