Przejdź do
62350
Lipozyme®, immobilized from Mucor miehei
granular, brown, >30 U/g
Synonim(y):
Lipase, immobilized on a macroporous ion-exchange resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numer WE:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
granular
specific activity
>30 U/g
color
brown
storage temp.
2-8°C
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.[1]
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which sets free 1 μmol stearic acid per minute at pH 8.0 and 70 °C (tristearin, Cat. No. 69498 as substrate)
A 1,3-specific lipase for interesterification and ester synthesis
Legal Information
Lipozyme is a registered trademark of Novo Nordisk A/S Corp.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Nicolosi et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6545-6545 (1995)
T.T. Hansen et al.
Proc.- World Conf. Emerging Technol. Fats Oils Ind. Ed. B.A. Richard, 365-365 (1985)
Industrial applications of microbial lipases
F. Hasan et al.
Enzyme and Microbial Technology, 39, 235-251 (2006)