Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,00 zł
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
quality
30% aqueous solution
mol wt
average mol wt 600
aggregation number
2
technique(s)
protein quantification: suitable
pH
7.0-9.0 (25 °C)
CMC
14.6
solubility
water: soluble at 20 °C (soluble)
density
1.033 g/mL at 20 °C
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤70 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay 19-21% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form powder | form - |
| aggregation number 2 | aggregation number - | aggregation number 2 | aggregation number 2 |
| mol wt average mol wt 600 | mol wt 293.38 g/mol | mol wt micellar avg mol wt 600, average mol wt 600 | mol wt micellar avg mol wt 600 |
| cation traces Ca: ≤20 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤70 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg | cation traces - | cation traces Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Lauroylsarcosine sodium salt solution
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?