Przejdź do
60238
Potassium fluoride
BioUltra, ≥99.5% (F)
Synonim(y):
KF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3902818
Assay:
≥99.5% (F)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (F)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.01% free acid (as HF), ≤0.01% free alkali (as KOH), ≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
858 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤3 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
Potassium fluoride may be used in thermodynamic analysis of DNA-ligand binding and studies on the structural stability of proteins and peptides.
Other Notes
Inhibitor of pyrophosphatase, hence prevents loss of ATP by hydrolytic cleavage of the pyrophosphate bond in the assay of amidophosphoribosyltransferase[1]; Strongly inhibits polypeptide chain initiation in the reticulocyte lysate cell-free system[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402931402931
form
solid
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.5% (F)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.01% free alkali (as KOH), ≤0.01% free acid (as HF), ≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6)
impurities
≤0.01 meq/g Titr. base, ≤0.03 meq/g Titr. acid, ≤0.1% K2SiF6
impurities
≤0.01 meq/g Titr. base, ≤0.03 meq/g Titr. acid, ≤0.1% K2SiF6
form
solid
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.5% (F)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.01% free alkali (as KOH), ≤0.01% free acid (as HF), ≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6)
impurities
≤0.01 meq/g Titr. base, ≤0.03 meq/g Titr. acid, ≤0.1% K2SiF6
impurities
≤0.01 meq/g Titr. base, ≤0.03 meq/g Titr. acid, ≤0.1% K2SiF6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium fluoride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J C O'Rourke et al.
The Journal of biological chemistry, 250(9), 3443-3450 (1975-05-20)
KF (30 mM) strongly inhibits polypeptide chain initiation in the reticulocyte lysate cell-free system.. Chain elongation is partially inhibited but proceeds to a significant extent with little initiation of new chains. Polysome breakdown is incomplete after incubations as long as
Amidophosphoribosyltransferase (chicken liver).
J M Lewis et al.
Methods in enzymology, 51, 171-178 (1978-01-01)
E Gershonov et al.
The Journal of organic chemistry, 74(1), 329-338 (2008-12-05)
A facile solvent-free hydrolysis (chemical destruction) of the warfare agents VX (O-ethyl S-2-(diisopropylamino)ethyl methylphosphonothioate), GB (O-isopropyl methylphosphonofluoridate or sarin), and HD (2,2'-dichloroethyl sulfide or sulfur mustard) upon reaction with various solid-supported fluoride reagents is described. These solid reagents include different
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
60238-500G-F04061832659817
60238-100G-F04061832659596