Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2726794
MDL number:
assay
≥97.0% (HPLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(=O)NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(7-11(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
HTWAFOFDKZAKQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-β-phenylalanine is a substrate for bacterial tRNA(Phe) peptidyltransferase. Hydrocinnamic acid is an aromatic lignin monomer.
N-Acetyl-DL-β-phenylalanine is a racemic mixture of N-acetylated β-phenylalanine enantiomers. N-Acetyl-DL-β-phenylalanine is a product generated from the chromogenic substrate N-acetyl-DL-phenylalanine β-napthyl ester by specific esterase(s).
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 59891-250MG-F | 04061832420042 |