Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N3O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.44
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8363400
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~90% (HPLC)
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(Cc1ccc(cc1)N=C=S)N(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H21N3O8S/c22-15(23)7-20(8-16(24)25)6-14(21(9-17(26)27)10-18(28)29)5-12-1-3-13(4-2-12)19-11-30/h1-4,14H,5-10H2,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
VHMWJVAFPCGUTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Isothiocyanatobenzyl-EDTA is a bifunctional chelator used in bioconjugation chemistry to label primary amine containing molecules and proteins preferentially at their N-terminals.
Other Notes
Amine-reactive probe, useful for antibody chelate labeling[1]
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?