Przejdź do
57600
IL-2 human
≥98% (GE), recombinant, expressed in E. coli, liquid
Synonim(y):
Interleukin-2 human, TCGF, hIL-2, IL-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Form:
liquid
Mol wt:
Mr ~15500
6060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Interleukin-2 human, recombinant, expressed in E. coli, ~10000 U/mL
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
mol wt
Mr ~15500
packaging
vial of 1 mL
concentration
~10000 U/mL
color
colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
Biochem/physiol Actions
Promotes the growth of IL-2 dependent lymphocytes.[1] Amino acid sequence of IL-2.[2]
Packaging
One vial contains 10′000 Units
Physical form
Clear; colorless solution in Dulbecco-PBS; containing 1 mg BSA/mL.
Other Notes
1 U corresponds to the unit activity in the colorimetric MTT-assay with CTLL-2 cells.[3]
Sales restrictions may apply.
Disclaimer
Stable at −20 °C; prepare appropriate aliquots and avoid repeated freezing and thawing, since aggregation may occur resulting in apparent loss of activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I7908SRP3085I1395
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
concentration
~10000 U/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
lyophilized powder
form
(Lyophilized with no additives from a 0.2µ filtered solution)
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P60568
UniProt accession no.
P60568
UniProt accession no.
P60568
UniProt accession no.
P05231
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
57600-1VL04061832628516