Przejdź do
53886
Tn Antigen
≥99.0% (TLC), powder or crystals
Synonim(y):
GalNac-α-1-O-serine, O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]-L-serine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1504,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
1504,50 zł
Cena katalogowa1770,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tn Antigen, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O8/c1-4(15)13-7-9(17)8(16)6(2-14)21-11(7)20-3-5(12)10(18)19/h5-9,11,14,16-17H,2-3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8-,9+,11-/m0/s1
InChI key
REDMNGDGDYFZRE-WKWISIMFSA-N
General description
Tn antigen is a truncated O-glycan, that is commonly noticed in colorectal cancer (CRC). It is usually expressed at high levels in cancer cells. Tn antigen is small in size and simple in structure. It has a non-physiological glycan structure in humans, hence it may be identified as foreign by the immune system.
Biochem/physiol Actions
Tn antigen stimulates colorectal cancer metastasis through the activation of epithelial-mesenchymal transition, mediated by H-Ras. It acts as a precursor to several significant complex O-glycans. Subpopulations of blood cells in all lineages carrying the Tn antigen results in a hematological disorder called Tn syndrome.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49536N3016A2795
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
53886-1MG04061825700052