Przejdź do
53467
2,3-Dioleyloxy-1-(dimethylamino)propane
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
1,2-Dioleyloxy-3-(dimethylamino)propane, N,N-Dimethyl-2,3-bis[(9Z)-9-octadecen-1-yloxy]-1-propanamine, DODMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
2317,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H81NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.09
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10139013
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
liquid
functional group
amine, ether
lipid type
cationic lipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCC(CN(C)C)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
InChI key
GLGLUQVVDHRLQK-WRBBJXAJSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
308110127027549983
functional group
amine, ether
functional group
-
functional group
amine
functional group
amine
assay
≥98.0% (TLC)
assay
97%
assay
98%
assay
≥99%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lloyd B Jeffs et al.
Pharmaceutical research, 22(3), 362-372 (2005-04-20)
A fully scalable and extrusion-free method was developed to prepare rapidly and reproducibly stabilized plasmid lipid particles (SPLP) for nonviral, systemic gene therapy. Liposomes encapsulating plasmid DNA were formed instantaneously by mixing lipids dissolved in ethanol with an aqueous solution
Cationic lipid saturation influences intracellular delivery of encapsulated nucleic acids.
Heyes, J., et al.
J. Controlled Release, 107, 276-287 (2005)
Adam Judge et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 13(2), 328-337 (2005-11-09)
The systemic application of nucleic acid drugs requires delivery systems that overcome the poor pharmacokinetics, limited biodistribution, and inefficient uptake of nucleic acids. PEGylated liposomes show considerable promise because of their intrinsic ability to accumulate at disease sites and facilitate
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
53467-100MG04061833380840
53467-500MG04061833380857