Przejdź do
5170
ECM Select®
Array Kit Ultra - 36
Synonim(y):
Macierz do badań przesiewowych macierzy zewnątrzkomórkowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
ECM Select® Array Kit Ultra-36 to macierz do badań przesiewowych macierzy zewnątrzkomórkowej. Produkt ten zawiera 36 warunków macierzy pozakomórkowej (ECM), które są osadzane na powierzchni hydrożelu jako nadrukowane plamki macierzy. Każdy warunek ECM jest drukowany z 9 powtórzonymi plamkami, gdzie każda plamka ma średnicę 400 um. ECM są zlokalizowane w każdej plamce bez dyfuzji krzyżowej z sąsiednich plamek, dlatego każda plamka reprezentuje niezależną "studzienkę" lub eksperyment.
Zestaw ECM Select® Array Kit Ultra-36 zawiera szklane szkiełko mikroskopowe z nadrukowanymi warunkami ECM zawartymi w ochronnym uchwycie szkiełka i wstępnie wysterylizowanej tacy. Komponenty są sterylizowane i gotowe do użycia.
Komórki będące przedmiotem zainteresowania są wysiewane na szkiełko ECM Select® Array i hodowane w inkubatorze przez żądany czas. Morfologię, przyleganie i wzrost komórek można wizualizować za pomocą mikroskopu jasnego pola. Specyficzne zachowania komórkowe mogą być monitorowane poprzez barwienie komórek na szkiełku przy użyciu specyficznych markerów fluorescencyjnych. Sygnał fluorescencji można wykryć za pomocą systemu obrazowania mikroskopu fluorescencyjnego.
Zestaw ECM Select® Array Kit Ultra-36 jest prosty w użyciu w porównaniu do wykonywania tego samego eksperymentu na wielodołkowych płytkach do hodowli tkankowych. Posiew komórek, utrwalanie, płukanie i etapy procesu są wykonywane w ramach jednej wymiany roztworu, co eliminuje obsługę roztworów w wielu dołkach. Od początku do końca, optymalny ECM do hodowli komórek można określić w czasie krótszym niż 24 godziny dla większości typów komórek.
Legal Information
ECM Select is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ECM540ECM545ECM541
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
biological source
bovine
biological source
-
biological source
-
biological source
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
444.2 °F - closed cup
flash_point_c
229.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tongfei Liu et al.
The Journal of experimental medicine, 217(12) (2020-09-18)
Variations in many genes linked to sporadic Alzheimer's disease (AD) show abundant expression in microglia, but relationships among these genes remain largely elusive. Here, we establish isogenic human ESC-derived microglia-like cell lines (hMGLs) harboring AD variants in CD33, INPP5D, SORL1
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
219126-50G04061838775832
219126-10G04061838775825
5170-1EA04061832541471