Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł |
Informacje o tej pozycji
977,00 zł
sterility
irradiated
form
solid
packaging
pack of 5 plates
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacity
2.0-3.0 mL
size
6 wells
surface area
9.5 cm2
solubility
water: insoluble
General description
Silikonowe podłoża produktów CytoSoft® są optycznie przezroczyste i mają niską autofluorescencję. Warstwa silikonu w każdej studzience jest mocno związana z dnem studzienki. W przeciwieństwie do hydrożeli (takich jak żele poliakrylamidowe), żele silikonowe nie są podatne na hydrolizę, nie wysychają ani nie pęcznieją, są sprężyste i odporne na rozrywanie lub pękanie, a ich moduły sprężystości (sztywności) pozostają prawie niezmienione podczas dłuższych okresów przechowywania.
CytoSoft® produkty umożliwiają zbieranie komórek przy użyciu enzymów, takich jak trypsyna i kolagenaza. Nie dochodzi do biochemicznego rozkładu substratu podczas lub po obróbce enzymatycznej, a w próbce pobranej z płytki CytoSoft® nie ma pozostałości substratu.
Ten produkt CytoSoft®, numer katalogowy 5144, ma moduł sprężystości około 32 kPa w standardowej 6-dołkowej płytce z płaskim dnem. Grubość żelu silikonowego jest jednolita i w każdej studzience znajduje się warstwa silikonu o grubości ~0,5 mm, która jest w pełni kompatybilna z kulturami komórek ssaków. Płytki są pakowane pojedynczo, sterylizowane za pomocą promieniowania i dostarczane z 5 płytkami w opakowaniu.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility irradiated | sterility irradiated | sterility irradiated | sterility irradiated |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| solubility water: insoluble | solubility water: insoluble | solubility water: insoluble | solubility water: insoluble |
| packaging pack of 5 plates | packaging pack of 5 plates | packaging pack of 5 plates | packaging pack of 5 plates |
| surface area 9.5 cm2 | surface area 9.5 cm2 | surface area 9.5 cm2 | surface area 9.5 cm2 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CytoSoft®
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
CytoSoft® modulus plates analyze substrate stiffness effects on cell behavior across a physiological range for mechanobiology research.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 440167-1L | 04061832246604 |
| 8418070100 | 04022536668666 |
| 50901-1ML | 04065266771626 |
| 8418070500 | 04027269076795 |
| 440167-100ML | 04061837486074 |
| 440167-500ML | 04061832246611 |
| 5144-5EA | 04061832492919 |
| GE17-5144-01 | 04061837621840 |