Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
description
0.1 mg recombinant human CD270 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
accession no.
NP_003811.2
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFRSF14(8764)
Application
Powlekanie dołka płytki (płytki 6-dołkowej) tym rekombinowanym białkiem CD270 w określonym podłożu hodowlanym w stężeniu 5-10 μg/dołek umożliwia zastosowanie 1) jako białka matrycy powlekającej w badaniach in vitro nad funkcjami i regulacją różnicowania ludzkich komórek T lub B, 2) jako potencjalnego białka biomarkerowego w chorobach zakaźnych i rozwoju diagnostyki chorób autoimmunologicznych lub 3) jako antygenu do produkcji swoistych przeciwciał.
Użyj tej procedury jako wytycznych w celu określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CD270 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokryła powierzchnię (1-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
2. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
3. Inkubować w temperaturze pokojowej przez około 1,5 godziny.
4. Odessać pozostały materiał.
5. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
6. Płytki są gotowe do użycia. Można je również przechowywać w temperaturze 2-8°C w stanie wilgotnym lub wysuszyć na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Użyj tej procedury jako wytycznych w celu określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CD270 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokryła powierzchnię (1-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
2. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
3. Inkubować w temperaturze pokojowej przez około 1,5 godziny.
4. Odessać pozostały materiał.
5. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
6. Płytki są gotowe do użycia. Można je również przechowywać w temperaturze 2-8°C w stanie wilgotnym lub wysuszyć na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Preparation Note
Zewnątrzkomórkowa domena rekombinowanego ludzkiego CD270 (39 - 202 aa) została skonstruowana z optymalizacją kodonów i wyrażona z małą fuzją miejsca rozszczepienia T7-His-TEV (29aa) na jej N-końcu i wyrażona w E. coli jako ciałka inkluzyjne. Produkt końcowy został ponownie złożony przy użyciu naszej unikalnej technologii "ponownego składania ciał inkluzyjnych z przesunięciem temperatury" i oczyszczony chromatograficznie.
Other Notes
MASMTGGQQMGRGHHHHGNLYFQG^GEFLPSCKEDEYPVGSECCPKCSPGYRVKEACGELTGTVCEPCPPGTYIAHLNGLSKCLQCQMCDPAMGLRASRNCSRTENAVCGCSPGHFCIVQDGDHCAACRAYATSSPGQRVQKGGTESQDTLCQNCPPGTFSPNGTLEECQHQTKCSWLVTKAGAGTSSSHWV
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL | concentration 0.5 mg protein/mL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Corinne Schaer et al.
PloS one, 6(4), e18495-e18495 (2011-05-03)
Tumor necrosis factor super family (TNFSF) members regulate important processes involved in cell proliferation, survival and differentiation and are therefore crucial for the balance between homeostasis and inflammatory responses. Several members of the TNFSF are closely associated with inflammatory bowel
B S Kwon et al.
The Journal of biological chemistry, 272(22), 14272-14276 (1997-05-30)
The tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily consists of approximately 10 characterized members of human proteins. We have identified a new member of the TNFR superfamily, TR2, from a search of an expressed sequence tag data base. cDNA cloning and
R I Montgomery et al.
Cell, 87(3), 427-436 (1996-11-01)
We identified and cloned a cellular mediator of herpes simplex virus (HSV) entry. Hamster and swine cells resistant to viral entry became susceptible upon expression of a human cDNA encoding this protein, designated HVEM (for herpesvirus entry mediator). HVEM was
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5127-100UG | 04061832492346 |
| MLTUD1228 | 04061836076993 |
| MLMIR1228 | 04061836718480 |