Przejdź do
51230
Hematein
suitable for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.26
EC Number:
207-492-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75290
Beilstein/REAXYS Number:
93039
Aby zapytać o ten produkt 51230, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
concentration
≥40% (UV)
mp
140 °C
λmax
425-435 nm
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2c(OCC3(O)CC4=CC(=O)C(O)=CC4=C23)c1O
InChI
1S/C16H12O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,17,19-21H,5-6H2
InChI key
HLUCICHZHWJHLL-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Virginie Lambert et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 149(3), 708-715 (2015-01-15)
Despite the increasing incidence of right ventricular (RV) failure in adult patients with congenital heart disease, current therapeutic options are still limited. By contrast to left-heart diseases, cell-based myocardial regeneration applied to the right ventricle is poorly studied, even though
Ashutosh Tiwari et al.
Talanta, 78(4-5), 1401-1407 (2009-04-14)
An amperometric biosensor was fabricated for the quantitative determination of urea in aqueous medium using hematein, a pH-sensitive natural dye. The urease (Urs) was covalently immobilized onto an electrode made of gold nanoparticles functionalized with hyperbranched polyester-Boltron H40 (H40-Au) coated
C Bettinger et al.
Histochemistry, 96(3), 215-228 (1991-01-01)
The absorption spectra of hematein-aluminium solutions have been recorded at various concentrations and pH values; the solutions were prepared using analytically pure hematein and potassium alum as aluminium source. In aqueous solution, four different hematein-aluminium complexes could be distinguished by
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
51230-50G04061833447871
51230-10G04061833471814