Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-72, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (487R-94), vial of 0.1 mL concentrate (487R-94-RUO) Research Use Only, vial of 0.5 mL concentrate (487R-(95), vial of 1.0 mL (concentrate (487R-96)), vial of 1.0 mL concentrate (487R-96-RUO) Research Use Only, vial of 1.0 mL pre-dilute (487R-97-RUO) Research Use Only, vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-97), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-98), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-98-RUO) Research Use Only
manufacturer/tradename
Cell Marque®
isotype
IgG
control
pancreas
visualization
cytoplasmic, nuclear
General description
Physical form
Preparation Note
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
RUO - MQ100
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?