Przejdź do
48770
Gentian violet
suitable for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
1323,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8464808
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
εmax
≥1300 at 580-595 nm
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
mixture of crystal violet [C.I.No. 42555] and methyl violet [C.I.No. 42535]
Other Notes
Dye employed for preparing Gram stain
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1980996971061135
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.190 g/cm3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
90-94-8
CAS No.
90-94-8 + 548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P. Bock, ed.
Romeis Mikroskopische Technik null
Eufrânio N da Silva Júnior et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(9), 5030-5038 (2008-04-02)
New naphthoquinone derivatives were synthesized and assayed against bloodstream trypomastigote forms of Trypanosoma cruzi, the etiological agent of Chagas' disease. The compounds were rationalized based on hybrid drugs and appear as important compounds against this parasite. From nor-lapachol were prepared
José Mauricio dos Santos Filho et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(18), 6682-6691 (2009-08-18)
Research in recent years has demonstrated that the Trypanosoma cruzi cysteine protease cruzain (TCC) is a valid chemotherapeutic target, since inhibitors of this protease affect the pathology appropriately. By exploring the N-acylhydrazones (NAH) as privileged structures usually present in antiparasitic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
48770-25G04061832393124
48770-500G04061833439180
48770-100G04061833371114